Y0002155
Tranexamic acid impurity B
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
cis-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, cis-Tranexamic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Famille d'API
tranexamic acid
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N+H3]CC1CCC(CC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable