PHR9209
α,α-Diphenyl-γ-butyrolactone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Loperamide Hydrochloride impurity, 2,2-Diphenylbutyrolactone, 4-Hydroxy-2,2-diphenylbutyric acid γ-lactone, Dihydro-3,3-diphenyl-2(3H)-furanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Pf
77-79 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1OCCC1(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14O2/c17-15-16(11-12-18-15,13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clé InChI
IRQJWIUKHLVISG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Application
Produits recommandés
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable