PHL86206
Mulberrin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Kuwanon C
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1=CC(O)=C(C(C(CC=C(C)C)=C(C2=C(O)C=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1CC=C(C)C
InChI
1S/C25H26O6/c1-13(2)5-8-17-20(28)12-21(29)22-23(30)18(9-6-14(3)4)24(31-25(17)22)16-10-7-15(26)11-19(16)27/h5-7,10-12,26-29H,8-9H2,1-4H3
Clé InChI
UWQYBLOHTQWSQD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable