Principaux documents
PHL84243
Neoliquiritin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′,7-Dihydroxyflavanone 7-glucoside, Liquiritigenin 7-glucoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H22O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3c(cc2)C(=O)C[C@H](O3)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C21H22O9/c22-9-17-18(25)19(26)20(27)21(30-17)28-12-5-6-13-14(24)8-15(29-16(13)7-12)10-1-3-11(23)4-2-10/h1-7,15,17-23,25-27H,8-9H2/t15-,17+,18+,19-,20+,21+/m0/s1
Clé InChI
HJBUYKZTEBZNSH-ZRWXNEIDSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3