Principaux documents
PHL82643
Resorcinol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1,3-Benzenediol
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,3-(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.11
Numéro Beilstein :
906905
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Densité de vapeur
3.8 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 21.1 °C)
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
1126 °F
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Point d'ébullition
178 °C/16 mmHg (lit.)
Pf
109-112 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Clé InChI
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: allium zingiber
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Organes cibles
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Resorcinol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1602003
Resorcinol