Key Documents
PHL82498
(+)-Catechin 5-gallate
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Catechin 5-O-gallate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid (2R,3S)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-3,7-dihydroxy-2H-1-benzopyran-5-yl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H18O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC(OC(C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=O)=C3C(O[C@H](C4=CC=C(O)C(O)=C4)[C@@H](O)C3)=C1
InChI
1S/C22H18O10/c23-11-6-18-12(8-17(28)21(31-18)9-1-2-13(24)14(25)3-9)19(7-11)32-22(30)10-4-15(26)20(29)16(27)5-10/h1-7,17,21,23-29H,8H2/t17-,21+/m0/s1
Clé InChI
LVJJFMLUMNSUFN-LAUBAEHRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable