Principaux documents
PHL80604
5-O-Methylvisamminol
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H18O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[o]1c2c([c](cc1C)=O)c(c3c(c2)O[C@@H](C3)C(O)(C)C)OC
InChI
1S/C16H18O5/c1-8-5-10(17)14-12(20-8)7-11-9(15(14)19-4)6-13(21-11)16(2,3)18/h5,7,13,18H,6H2,1-4H3/t13-/m0/s1
Clé InChI
DGFLRNOCLJGHLY-ZDUSSCGKSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable