Documents
PHL80232
4′-Hydroxyacetophenone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4-Hydroxyphenylethanone, p-Acetophenol, p-Hydroxyphenyl methyl ketone, Piceol
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro Beilstein :
774355
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Point d'ébullition
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
109-111 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
Clé InChI
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
330.8 °F
Point d'éclair (°C)
166 °C