G005913
LC/MS Analysis of Illicit Bath Salts on Ascentis® Express HILIC, Set 4
application for HPLC
About This Item
Technique(s)
HPLC: suitable
Paramètres du test
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in [A] acetonitrile; [B] water; (98:2, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 267 psi (18.4 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(+) TOF, Summed Ion Chromatogram
injection: 2 μL
sample: 500 ng/mL in acetonitrile
Adéquation
application for HPLC
Application(s)
forensics and toxicology
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Analyte
Application
Colonne analytique
Étalon
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique