G005151
GC Analysis of Amphetamine Enantiomers (N-Trifluoroacetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX™ G-DP
suitable for GC
About This Item
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Paramètres du test
column: Astec CHIRALDEX G-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78033AST)
oven: 140 °C
detector: FID, 250 °C
inj. temp.: 250 °C
carrier gas: helium, 2.7 mL/min., constant flow
injection: 1 μL, 80:1 split
liner: 4 mm I.D., FocusLiner
sample: 4 mg/mL each compound in methylene chloride
peak 1: d-amphetamine (N-TFA derivative)
peak 2: l-amphetamine (N-TFA derivative)
Application(s)
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Application
Colonne analytique
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
suitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique