ERMBF446B
Maize GMO Standard ERM-BF446
100% (MIR162) Maize for the detection of GMO maize (MIR162) with PCR, ERM®, certified reference material
Synonyme(s) :
Maize MIR162, GMO Standard ERM-BF446
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
ERMBF446B
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable