CRM40606
IPDI-DBA-d9 Oligomers Standard
certified reference material, in methanol (varied conc.), ampule of 1 mL
Synonyme(s) :
Isophorone diisocyanate dibutylamine-d9 oligomers standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
in methanol (varied conc.)
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Autres remarques
Informations légales
Analyte
Recueil d'échantillon
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
48.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.4 °C - closed cup