CRM40428
alpha-Terpineol solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
calibration
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
2000 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cannabis testing
cannabis testing
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/t9-/m0/s1
Clé InChI
WUOACPNHFRMFPN-VIFPVBQESA-N
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup