Principaux documents
94738
Supelco
Chlorothalonil Metabolite SYN507900
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1-Carbamoyl-3-cyano-4-hydroxy-2,5,6-trichlorobenzene, 2,3,6-Trichloro-5-cyano-4-hydroxybenzamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H3Cl3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable