90649
1H,1H-Heptafluoro-1-butanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, Perfluoropropyl carbinol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Technique(s)
LC/MS: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
Point d'ébullition
96-97 °C (lit.)
Densité
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-2(6,1-12)3(7,8)4(9,10)11/h12H,1H2
Clé InChI
WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup