A propos de cet article
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
L × i.d.:
25 cm × 4.1 mm
Particle size:
7 μm
Matrix active group:
polymer
Pore size:
100 Å
Matrix:
PS-DVB particle platform, polymeric
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Hamilton PRP-1 HPLC Column, 7 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L21
manufacturer/tradename
Hamilton
packaging
1 ea of
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.1 mm
matrix
PS-DVB particle platform, polymeric
matrix active group
polymer
particle size
7 μm
pore size
100 Å
operating pH
1-14
separation technique
reversed phase
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable