818397
TSKgel® GMHHR-H(S) HT (30 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, polystyrene-divinylbenzene phase, GMH
Synonyme(s) :
TSKgel® GPC Columns for Applications up to 140° C
About This Item
Nom du produit
TSKgel® GMHHR-H(S) HT Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, GMH, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 30 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L21
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 18397
Paramètres
140 °C temperature
2.5 mL/min flow rate
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase, GMH
Taille des particules
30 μm
Dimension de pores
mixed
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Forme physique
Informations légales