817368
TSKgel® HHR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonyme(s) :
PRÉCOLONNE TSKGEL HHR-L, 7 UM, 4 cm x 6 mm de D.I.
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® HHR Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L21
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 17368
Paramètres
0.5-1.0 mL/min standard flow rate
80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
4 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
mixed
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Compatibilité
Forme physique
Informations légales