814683
TOYOPEARL® HW-40C Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 1 L, 75 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® HW-40 Size Exclusion Media
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 1 L
Fabricant/nom de marque
Tosoh 14683
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
75 μm
pH de fonctionnement
2-13
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
103.1 °F
Point d'éclair (°C)
39.5 °C