814478
TOYOPEARL® Phenyl-650M Bulk Media
matrix polymer (65 μm), bottle of 100 mL, 65 μm
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® Phenyl-650 Bulk Media
About This Item
Produits recommandés
Description
Phenyl-650M
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 100 mL
Paramètres
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
Matrice
polymer (65 μm)
Groupe de la matrice active
phenyl phase
Taille des particules
65 μm
pH de fonctionnement
1-13
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Description générale
Application
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1