Principaux documents
805748
Endfitting with fixed 10 μm frit for all 7.5 mm I.D. TSKgel® stainless steel columns
stainless steel, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 05748
Technique(s)
HPLC: suitable
Dimension de pores
10 μm
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation