59556
SUPELCOSIL™ LC-DP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
Synonyme(s) :
KIT Supelguard LC-DP 2CM
About This Item
Produits recommandés
product name
Cartouche SUPELCOSIL™ LC-DP Supelguard, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agence
suitable for USP L11
Conditionnement
pkg of 1 kit
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Groupe de la matrice active
phenyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Note de bas de page