59407
Joint de pompe OPTI-SEAL
for use with 655, L6000, L6200, L6200A, Hitachi 655-1080
Synonyme(s) :
Pièces détachées Optimize HPLC pour pompe Hitachi
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Hitachi 655-1080
Compatibilité
for use with 655, L6000, L6200, L6200A