Principaux documents
58700-U
Tuyau en PTFE
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.031 in.
Synonyme(s) :
PTFE Laboratory Tubing
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Conditionnement
pkg of 1 ea
L × D.E. × D.I.
10 ft × 1/16 in. × 0.031 in.
Description générale
Les tubes en Téflon TFE, économiques et flexibles, sont idéaux pour une utilisation sous une pression allant jusqu′à 500 psi (35 kg/cm²). Vous pouvez les utiliser avec des analyseurs automatiques, des systèmes de réaction post-colonne et des systèmes préparatifs, des dispositifs d′échantillonnage en ligne et lors de contrôle de composés physiologiques importants.
La température maximale recommandée pour l′emploi des tubes en Téflon TFE est de 200 °C, mais les risques de dégradation due à une brève exposition à des températures plus élevées sont très faibles.
Application
  • Microfluidic device for multiple emulsions: Discusses the development of a microfluidic device using PTFE tubing to generate multiple emulsions, with applications in pharmaceuticals and material science (Khalilnezhad A, Sahraei E, Cortes FB, Riazi M, 2023).
  • Cell Microencapsulation within Gelatin-PEG Microgels: Uses PTFE tubing in a simple pipet tip-based device for cell microencapsulation, important for biomedical applications such as tissue engineering (Nguyen TPT, Li F, Hung B, Truong VX, Thissen H, Forsythe JS, Frith JE, 2023).
  • Finned Tubular Air Gap Membrane Distillation: Introduces a finned tubular design with PTFE membranes for optimizing distillation processes, potentially impacting desalination and wastewater treatment (Wu Z, Guo F, 2023).
  • Expanded PTFE/Graphite Composites for Water/Oil Separation: Develops PTFE/graphite composites to enhance the efficiency of water/oil separation, offering benefits for environmental protection and industrial processes (Aturaliya R, Wang D, Xu Y, Lin YJ, Li Q, Turng LS, 2020).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable