57907-U
Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with autosampler or manual holder, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 75 μm
Synonyme(s) :
SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS)
About This Item
Produits recommandés
product name
Unité de fibres SPME, carboxène/polydiméthylsiloxane (CAR/PDMS), df 75 μm(CAR/PDMS, for use with autosampler or manual holder, needle size 23 ga
Matériaux
black hub (metallic)
metal alloy fiber
Taille de l'aiguille
23 ga
Conditionnement
pkg of 3 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
CAR/PDMS coating
Compatibilité
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler or manual holder
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
HS-SPME with Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber allows low MW analyte detection in light-exposed milk plastics.
HS-SPME with Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber allows low MW analyte detection in light-exposed milk plastics.
HS-SPME with Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber allows low MW analyte detection in light-exposed milk plastics.
HS-SPME with Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber allows low MW analyte detection in light-exposed milk plastics.