Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidermaterial
PEEK
feature
manual, number of ports 6, positions 2
packaging
pkg of 1 ea
General description
Les vannes d′injection de modèle 3725i, conçues pour les colonnes de HPLC de DI 1 à 10 cm, présentent la facilité d′emploi et la polyvalence des vannes Rheodyne destinées à l′HPLC analytique, tout en permettant l′injection de volumes importants à des débits élevés. Solides et d′entretien facile, elles sont proposées en acier inoxydable ou en PEEK.
Livrées avec une boucle d′échantillonnage de 10 ml, des raccords 1/8 in. adaptés à tous les systèmes, une aiguille de 5 cm de gros diamètre (calibre 16/DE 0,65″) permettant une injection rapide de volumes importants, un nécessaire de nettoyage pour l′orifice d′injection, deux tubes d′évent, des clés, des vis de montage, ainsi que les instructions d′utilisation.
Livrées avec une boucle d′échantillonnage de 10 ml, des raccords 1/8 in. adaptés à tous les systèmes, une aiguille de 5 cm de gros diamètre (calibre 16/DE 0,65″) permettant une injection rapide de volumes importants, un nécessaire de nettoyage pour l′orifice d′injection, deux tubes d′évent, des clés, des vis de montage, ainsi que les instructions d′utilisation.
Legal Information
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description PEEK | description - | description Rheodyne 7725i | description volume 1 mL |
| material PEEK | material - | material - | material stainless steel sample loop and fittings |
| packaging pkg of 1 ea | packaging - | packaging - | packaging - |
| feature manual, positions 2, number of ports 6 | feature positions 2, number of ports 6 | feature positions 2, manual, number of ports 6 | feature - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Injecteur d′échantillons Rheodyne® modèle 3725i préparatif