Key Documents
57254
Supelco
Joint de rechange pour extracteur Visiprep
for use with 24-port model (standard and DL), pk of 2
Synonyme(s) :
PIÈCE DE RECHANGE PK/2 JOINTS POUR EXTRACTEUR SOUS VIDE 24 POSITIONS
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Conditionnement
pk of 2
Niveau de qualité
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 24-port model (standard and DL)
Description générale
Visiprep Manifold Replacement Gasket is an accessory for use with 24-port Visiprep solid-phase extraction manifold.
Informations légales
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC