Principaux documents
57148-U
Supelco
SPE tube
Si-5G-44%H2SO4/Si SPE Tube, volume 12mL, pk of 20
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
12mL SI-5G-44%H2SO4/SI SPE Tube, pk of 20
Matériaux
polypropylene tube
Niveau de qualité
Composition
bed wt., 5 g
Conditionnement
pk of 20
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Groupe de la matrice active
silica bonding
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable