55234-U
Supel™ QuE QuEChERS tube
Acetate Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01
Synonyme(s) :
QuEChERS
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Supel™ QuE, Acetate Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01
Matériaux
polypropylene tube
Niveau de qualité
Agence
AOAC® 2007.01
Gamme de produits
Supel™
Composition
magnesium sulfate, 6 g
sodium acetate, 1.5 g (Cat. No. 58750)
Conditionnement
pk of 50
Technique(s)
QuEChERS: suitable
Volume du tube à centrifuger
15 mL
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
ion exchange
Description générale
Selon cette méthode, des échantillons de produits agricoles et alimentaires sont d'abord extraits avec un solvant miscible à l'eau (par exemple, l'acétonitrile) en présence de grandes quantités de sels (par exemple, le chlorure de sodium et le sulfate de magnésium) et/ou d'agents tampons (par exemple, le citrate) pour induire la séparation des phases liquides et stabiliser les pesticides respectivement labiles en milieu acide et en milieu basique. Après agitation et centrifugation, une aliquote de la phase organique est soumise à une nouvelle purification par SPE. En SPE dispersive, à la différence des techniques de purification sur tubes SPE classiques, des produits pour SPE en vrac (Supelclean PSA, ENVI-Carb et/ou Discovery DSC-18, par exemple) sont mélangés à l'extrait pour faciliter la purification. Une fois l'échantillon purifié, le mélange est centrifugé et le surnageant résultant peut être soit analysé directement, soit soumis à des traitements secondaires avant analyse.
Supelco propose une gamme de flacons et de tubes à centrifuger contenant des quantités prédéterminées de sels et de sorbants pour SPE afin de répondre aux configurations des méthodes les plus courantes.
Adéquation
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Chromatograms
application for SPE, suitable for GCsuitable for GC, application for SPENotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique