50594-U
Ascentis® Express 90 Å ES-C18 (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3.0 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Ascentis® Express 90 Å ES-C18, 2.7 µm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 3.0 mm, particle size, std dev 2.7 μm
Matériaux
(SST)
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Caractéristiques
non-endcapped, optimized for stability under low pH conditions
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
6.5% Carbon loading
Paramètres
40 °C temp. limit (at pH 8)
600 bar max. pressure
90 °C temp. limit (at pH 1)
Colonne, L × D.I.
5 cm × 3.0 mm
Matrice
Fused Core silica particle platform particle platform
Groupe de la matrice active
C18
Taille des particules
2.7 μm
std dev 2.7 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
1-8