505293
LpDNPH S10x Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 1.5 mL, pkg of 10 ea
About This Item
Produits recommandés
Agence
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Composition
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Conditionnement
pkg of 10 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
Volume
1.5 mL
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with XonTech 920/924, ATEC Atmospheric Technology Instruments
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable