48995-U
Residual Solvents in Packaging Material Mix 2
certified reference material, 9.09 % (v/v)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 mL
Concentration
9.09 % (v/v)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Immune system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-2.0 °F
Point d'éclair (°C)
-18.9 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves