Key Documents
43043
Supelco
Pivaloyl-L-carnitine
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-2-(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.32
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -38.0 to -32.0°, c = 0.1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤10% water (calculated from elemental analysis)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C[C@H](OC(C(C)(C)C)=O)CC([O-])=O)(C)C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable