Documents
33182-U
Supelco
Pince à déssertir, manuelle
for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
Manual Vial Cap Remover
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Description
Hand decapper
Conditionnement
pkg of 1 ea
Compatibilité
for use with 13mm crimp seals
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable