A propos de cet article
UNSPSC Code:
41122001
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidermaterial
PTFE/red rubber septum, silver aluminum seal
feature
open center
packaging
pkg of 1000 ea
seal diam.
8 mm
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Capsules à sertir avec septa PTFE/caoutchouc