29321-U
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100
9 mm cap, PTFE/silicone/PTFE septum, dark blue polypropylene cap
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE/silicone/PTFE septum
dark blue polypropylene cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Épaisseur du septum
1.5 mm
Raccords
thread for 9 mm