29127-U
Flacons à sertir, dans un emballage pratique, 12 x 32 mm, à ouverture large
amber glass vial, PTFE/rubber septum
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE/rubber septum
aluminum seal
amber glass vial
Description
unassembled
Caractéristiques
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 11 mm
Compatibilité
for use with Agilent/HP 1050/1090, 1100, 7673A (Series I, II)
for use with CTC LC PAL, GC PAL
for use with Hitachi
for use with PerkinElmer Autosystem, Clarus 500, PE ISS-100, 200, Integral 4000, Series 200
for use with Shimadzu GC and LC Autosamplers
for use with Spark Marathon, MIdas, Triathlon
for use with Thermo Fisher HPLC Spectra, GC TRACE, AS3000, AI3000, AS3500
for use with Varian GC Autosamplers (8000, 8100, 8200, 8400, 8410), LC Autosamplers (9090, 9095, Marathon)
for use with Waters Alliance
Adéquation
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Autres remarques
- 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
- 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
- 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
HPLC method determines Drospirenone in progestin medication using Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column, meeting USP monograph criteria.
HPLC method determines Drospirenone in progestin medication using Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column, meeting USP monograph criteria.
HPLC method determines Drospirenone in progestin medication using Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column, meeting USP monograph criteria.
HPLC method determines Drospirenone in progestin medication using Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column, meeting USP monograph criteria.