Principaux documents
28403-U
Supelco
Collecteur de dioxines sous vide
About This Item
Code UNSPSC :
13111000
Nomenclature NACRES :
NB.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
includes long stem stopcocks, 10 mm O.D.
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages