Principaux documents
27563-U
Supelco
Flacons ABC, 0.3mL LVI
amber glass vial (vial only), cap (none supplied)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
amber glass vial (vial only)
Caractéristiques
cap (none supplied)
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
0.3 mL
Raccords
thread for 9 mm
Description générale
Ces flacons ABC contiennent un insert de faible volume. Ils peuvent etre utilisés soit comme flacons à sertir, soit à bouchon à vis.
Adéquation
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6850/6890
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADvp
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10AP
Varian
CP-9010
8000/8035/8100/8200
9100/9090/9095
Vista
Waters
Alliance 2690/2695
Alliance 2790/2795
Acquity
Informations légales
ABC Vial is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
LVI is a trademark of Wheaton Industries, Inc.