Key Documents
27170
Supelco
Flacons à vis avec bouchon percé phénolique, pré-assemblés
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
black phenolic cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Caractéristiques
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
23 mm × 85 mm
Volume
22 mL
Raccords
thread for 20-400
Application
Vials may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) followed by GC-FID for simultaneous analysis of furan, 2-methylfuran and 2-pentylfuran from juice samples.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
An efficient method for the simultaneous determination of furan, 2-methylfuran and 2-pentylfuran in fruit juices by headspace solid phase microextraction and gas chromatography?flame ionisation detector.
Hu, Gaofei, et al.
Food Chemistry, 192 , 9-14 (2016)