Principaux documents
23204-U
Supelco
Portoirs de stockage gain de place
for use with 6-8 mm diamerter vial (96 vials per rack), well opening 9.5 mm, pkg of 5 ea
Synonyme(s) :
PORTOIR POUR FLACONS, FLACONS 8 MM, CARTONS DE 5
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
red polypropylene rack
Caractéristiques
positions 96 (vials per rack)
Conditionnement
pkg of 5 ea
Portoir, L × l × H
183 mm × 125 mm × 23 mm
Ouverture des puits
9.5 mm
Compatibilité
for use with 6-8 mm diamerter vial (96 vials per rack)
Description générale
Système pratique et économique pour le stockage d′échantillons dans vos flacons à vis ou à sertir. Vous pouvez empiler les portoirs, qu′ils soient pleins ou vides. Autoclavables à 120 °C. Livrés par lots de 5.
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable