Principaux documents
22435-U
Sigma-Aldrich
Pince en acier inoxydable
L 6 in., pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
27112105
Nomenclature NACRES :
NB.35
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 1 ea
Longueur
6 in.
Description générale
Pinces fines en acier inox. Parfaites pour extraire les liners des injecteurs chauds et les pièces de détecteurs ou pour éviter toute contamination due aux produits gras présents sur les doigts. Egalement très pratique pour tenir les ferrules lors de l′insertion du tube capillaire.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 7
1 of 7