Key Documents
22274
Seringues d′échantillonnage de précision Valco®, série A-2
volume 2000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonyme(s) :
SERINGUE, PS-A-2, 2 ML
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Description
Series A-2
Caractéristiques
removable needle Series A2
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
VICI 050034
Aiguille, L × D.E. × D.I.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Volume
2000 μL
Description générale
Série A-2 - Aiguille amovible : Seringue d′utilisation générale économique, étanche aux gaz et aux liquides jusqu′à 250 psi.
  • valve à bouton-poussoir - permet l′injection instantanée
  • de plus petits volumes - trés bien pour de petits échantillons volatils
Informations légales
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.