Key Documents
22161
Supelco
Ampoules de prélèvement de gaz
size 125 mL, PTFE stopcock
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Matériaux
PTFE stopcock
Technique(s)
active air sampling: suitable
Taille
125 mL
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Gas Sampling Bulb to trap and transport a gas sample, then remove an aliquot (through the plug-type septum) for analysis.
Ces ampoules en verre servent à piéger et transporter les échantillons de gaz, puis à en prélever une aliquote (à travers le septum de type bouchon) pour analyse. Stabilisation par la chaleur de façon à éviter tout risque d′endommagement pendant le transport et lors de l′utilisation sur site. Disponible avec des robinets d′arrêt en téflon ou en verre résistants au vide poussé. Chaque ampoule est livrée avec un septum Thermogreen "Half-hole".