22045-U
Bouchon Swagelok®
Swagelok® 200-P, stainless steel, 1/8 in. Swagelok
Synonyme(s) :
BOUCHONS MÂLES SWAGELOK 200P, ACIER INOXYDABLE, 1/8″, UNITAIRE®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 200-P
Raccords
1/8 in. Swagelok
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable