21032
GC Stationary Phase
phase Carbowax 20M, bottle of 50 g
About This Item
Produits recommandés
Agence
meets requirements for USP G16
Forme
solid
Conditionnement
bottle of 50 g
Paramètres
60-225 °C temp. range
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Groupe de la matrice active
Carbowax 20M phase
Solubilité
chloroform: soluble
Constante de McReynolds
17, 86, 48, 69, 56
Type de colonne
packed GC
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable