Principaux documents
20389
Alésoir de tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Description générale
Permet d′ouvrir et d′arrondir les extrémités des tubes venant d′être coupés.