13133-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 60/80 Molecular Sieve 5A support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel column
Fabricant/nom de marque
Agilent
Paramètres
0-400 °C temperature (isothermal or programmed)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
60/80 Molecular Sieve 5A support
Groupe de la matrice active
none phase
Type de colonne
packed GC
Compatibilité
for use with General Configuration
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable