10303
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep R, 60-80 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
bottle of 75 cc
Fabricant/nom de marque
Hayes Separation Inc
Paramètres
250 °C temp. limit
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Superficie
~344 m2/g
Matrice
HayeSep R
Taille des particules
60-80 mesh
Densité
~0.32 g/mL (free fall density)
Description générale
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable