Z743432
Laser Cryo-Tags® sidewall
blue, size 1.50 in. × 0.25 in., pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
Synonyme(s) :
cryogenic plate labels, freezer labels
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech SIDE-1100
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Taille
1.50 in. × 0.25 in.
Couleur
blue